Learn More
Methyle3-Chlor-4-Methylthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10069411
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-11-8
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00052072
InChI-Schlüssel BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
IUPAC-Name Methyl-3-chlor-4-methylthiophen-2-carboxylat
SMILES CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 97%