Learn More
Miconazol (freie Base), Fisher BioReagents
Catalog No. 11468403
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Miconazol wird als antimykotisches Mittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22916-47-8
Summenformel C18H14Cl4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 416.12
MDL-Nummer MFCD00216019
InChI-Schlüssel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Miconazole
Typ Miconazole
Namenshinweis Free Base
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 135°C
Glührückstand < 0.2%
Verlust bei Trocknung < 0.5%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15, 6257
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Formelmasse 416.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Miconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.