Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit elastischer Haube und selbstklebender Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille,
- Mit Daumenschlaufen, integrierten Socken und Stulpen
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | M |
Material | Tychem™ |
Farbe | Gelb |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe |