Learn More
Molybdänfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum foil |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 150 x 300 mm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈25.6g/100x100mm |
Form | Folie |