Learn More
Molybdän-Gaze, 30 Mesh gewebt aus Draht mit 0.204 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
93.16 € - 233.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Summenformel | Mo |
Molekulargewicht (g/mol) | 95.95 |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
InChI-Schlüssel | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC-Name | Molybdän |
SMILES | [Mo] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11305197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040909.FL |
75 x 75 mm |
93.16 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11385187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040909.GT |
150 x 150 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
Molybdän |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Spezifikation
Molybdenum gauze | |
7439-98-7 | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
Molybdän | |
23932 | |
30 Mesh |
Woven from 0.204mm (0.008 in.) dia. wire | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
Drahtgewebe |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen