Learn More
Molybdändraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11326737
Click to view available options
Menge:
1000 m
200 m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum wire
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1000 m
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈0.13g/m
Form Draht