Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Catalog No. 11483610 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinpropansulfonsäure, 3-(N-morpholino)Propansulfonsäure
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 100.4 %
IUPAC-Name 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Formelmasse 209.3