Learn More
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10108003
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-22-7
Summenformel C7H14NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
MDL-Nummer MFCD00064350
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS sodium salt
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • MOPS, sodium salt