Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Maus-IFN-alpha
Für den quantitativen Nachweis von IFN-alpha (Maus).
Marke: Invitrogen™ BMS6027TWO
Beinhaltet:
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen Maus-IFN-alpha
- Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Maus-IFN-alpha-Antikörper
- Streptavidin-HRP
- Maus-IFN-alpha-Standard, gefriergetrocknet, 4.000 pg/ml nach Rekonstitution
- Kalibrator-Verdünnungsmittel
- Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Stopplösung (1M Phosphorsäure)
- Blauer Farbstoff
- Grüner Farbstoff
- Roter Farbstoff
- Klebefolien
Beschreibung
Der Maus-Interferon-alpha (Ms-IFNα)-ELISA quantifiziert Ms-IFNα in Mausserum, -plasma, Pufferlösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IFNα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IFNα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IFN-alpha (Interferon-alpha) ist ein Typ I-Interferon, das zu einer Familie strukturell verwandter, artspezifischer Proteine gehört, die nur Wirbeltieren vorbehalten sind. Die Interaktion von IFN-alpha mit seiner Rezeptorkomponente führt zur Aktivierung einer Reihe von Signalwegen, die hauptsächlich an der angeborenen Immunantwort gegen Virusinfektionen beteiligt sind. Beim Menschen befindet sich das Gen für IFN-alpha auf dem Chromosom 9. Die Typ I-Interferone bestehen aus 14 verschiedenen alpha-Isoformen (Subtypen mit leicht unterschiedlichen Spezifitäten) und einzelnen beta-, omega-, epsilon- und kappa-Isoformen. Homologe Moleküle werden in vielen Arten gefunden, einschließlich Ratten und Mäusen (und den meisten Säugetieren), und wurden auch schon in Vögeln, Reptilien und Fischarten identifiziert. IFN-alpha wird hauptsächlich von plasmazytoiden dendritischen Zellen produziert, ist ein potenter Bestandteil der antiviralen angeborenen Immunantwort und moduliert die adaptive Immunität. Zu den Erkrankungen, die mit einer Dysfunktion von IFN-alpha verbunden sind, gehören Hepatitis C und Hepatitis.
Spezifikation
P01572. | |
7,48 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Ifa1. | |
3,7% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
3 h 10 min |
31,3 bis 2000 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
111654, 15962, 15965, 242517 | |
7,2% | |
Chromogen, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Waschpuffer, Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Proben-Verdünnungsmedium, Biotinylierter Nachweisantikörper, Assaypufferkonzentrat, Stopplösung | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 50 ul; Serum, 50 ul; Überstand, 50 ul | |
Alpha-Interferon, IFN leukozytisch, LelF D | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke