Learn More
Invitrogen™ Mouse Olfactomedin-1 ELISA Kit
ELISA
680.00 € - 5380.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 1B426B; AMY; AW742568; D2Sut1e; Neuroblastom-Protein; Neuronales Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Noe1; Noel; NOEL1; Noelin; Noelin 1; Noelin 2; NOELIN1; OlfA; Olofaktomedin 1; Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Olfaktomedin-1; OLFM1; Pancortin; Pancortin 1; Pancortin 1-4; Pancortin3 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,084 bis 20 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,084 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17145659
|
Invitrogen™
EM58RBX5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17124913
|
Invitrogen™
EM58RB |
96 Tests |
680.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18597804
|
Invitrogen™
EM58RBX10 |
10 x 96 Tests |
5380.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Olfactomedin-1.
The Olfactomedin family comprises a diverse group of secreted glycoproteins, which includes OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin and mycocilin. These proteins are implicated in the development of the nervous system. Specifically, OLFM1 and OLFM2 expression is observed in the neural plate and neural crest, as well as in the cranial ganglia in mouse at E8-10, and later in brain tissue and in the zone of polarizing activity in the limb. Overexpression of OLFM1 causes an excess of neural crest emigrations and prolonged neural crest production. OLFM2 participates in the regulation of the development of the anterior nervous system. An Arg144Gln mutation in OLFM2 has been implicated as a possible cause for open-angle glaucoma (OAG).Spezifikation
1B426B; AMY; AW742568; D2Sut1e; Neuroblastom-Protein; Neuronales Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Noe1; Noel; NOEL1; Noelin; Noelin 1; Noelin 2; NOELIN1; OlfA; Olofaktomedin 1; Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Olfaktomedin-1; OLFM1; Pancortin; Pancortin 1; Pancortin 1-4; Pancortin3 | |
0,084 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
OLFM1. | |
<10% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
OLFM1. | |
4 h 45 min |
0,084 bis 20 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
O88998. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |