Learn More
Invitrogen™ Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EM74RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse VISTA/B7-H5/PD-1H.
VISTA (V-Domänen-Ig-Suppressor der T-Zell-Aktivierung), auch bekannt als B7-H5 oder PD-1H, ist ein Produkt des VSIR-Gens. Obwohl VISTA Sequenzhomologien mit PD-L1 teilt, hat es ein anderes Expressionsmuster. Sowohl bei der Maus-als auch beim Menschen wird VISTA hauptsächlich auf hämatopoetischen Zellen mit der höchsten Dichte auf myeloischen Zellen und der geringsten Dichte auf T-Zellen exprimiert. In der Regel fehlt es bei B-Zellen. Es wurde gezeigt, dass VISTA, das von Antigen-präsentierenden Zellen exprimiert wird, die Proliferation und Cytokinproduktion von CD4- und CD8-T-Zellen direkt unterdrückt, wodurch es ein Ziel für die Krebsimmuntherapie ist. Zu den gemeldeten Liganden von VISTA gehören CD28H, VSIG-3 und VSIG-8.
Spezifikation
4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; Chromosom 10 offener Leserahmen 54; DD1alpha; Tod-Domäne1alpha; Dies1; Differenzierung von ESCs 1; GI24; PD-1 H; PDCD1-Homolog; PD-H1; Thrombozytenrezeptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05-Gen; SISP1; sisp-1; stressinduziertes sezerniertes Protein-1; UNQ730/PRO1412; V-Domänen-Ig-Suppressor der T-Zellaktivierung; VISTA; V-Set Domänen-haltiger Immunoregulatorrezeptor; V-Set Immunoregulatorrezeptor; Vsir; V-Typ Immunglobulin-Domäne-haltiger Suppressor der T-Zellaktivierung | |
3 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
VSIR | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
3 bis 600 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9D659. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl | |
VISTA | |
4 h 45 min |