Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren: ≥70,000 MW
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
337.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Produkttyp | Poly-L-Lysin |
Quelle | Synthetisch |
Produktcode | Marke | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11446642
|
MP Biomedicals™
0215017780 |
100 mg | Unsteril |
337.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nicht steril oder gammabestrahlt erhältlich.
Spezifikation
-20 °C | |
Poly-L-Lysin | |
Synthetisch |