Learn More
MP Biomedicals™ Protein A, Fc-bindend
Fc-Bindungsqualität, weißes lyophilisiertes Pulver. Wird routinemäßig für Immunpräzipitationsassays verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 0215389105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11467342
  • 244.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindungskapazität 12 bis 15 mg humanes IgG/mg Feststoff
  • Carboxy-terminal geschnittenes Material mit Überhang von 301 Aminosäuren
  • Weißes gefriergetrocknetes Pulver
  • Quelle: Staphylococcus aureus , Cowan-Stamm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 bis 15 mg humanes IgG/mg Feststoff
-20 °C
Lyophilisiertes Pulver
Zum Nachweis von Immunglobulinen, Aufreinigung