Learn More
N-1-Naphthylethylendiamindihydrochlorid, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
99.55 € - 103.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
MDL-Nummer 12556
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10605312
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
N/1252/44
5 g
99.55 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10070260
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
N/1252/45
10 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
5 g, Glasbehälter
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1465-25-4
259.174
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
15106
N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
C12H16Cl2N2
12556
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CHEBI:53452
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
1465-25-4
Beige
C12H16Cl2N2
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
259.174
CHEBI:53452
Fest
200°C
Glasgefäß
12556
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
15106
259.17g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.