Learn More
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11499992
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91059-97-1
Summenformel C10H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.296
MDL-Nummer MFCD00051488
InChI-Schlüssel LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
PubChem CID 2731118
IUPAC-Name (2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 230°C to 231°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2642667
Formelmasse 194.3
Reinheit (%) 99%