Learn More
N-(2-Fluorobenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15413258
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 940362-32-3
Summenformel C13H12FN
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD06408526
InChI-Schlüssel HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
PubChem CID 4711891
IUPAC-Name N-[(2-Fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Fluorobenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 201.24
Reinheit (%) 97%