Learn More
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.21 € - 161.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 82911-69-1 |
---|---|
Summenformel | C19H15NO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 337.331 |
MDL-Nummer | MFCD00010733 |
InChI-Schlüssel | WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide |
PubChem CID | 134122 |
IUPAC-Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat |
SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11484514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.03 |
1 g |
21.21 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11494514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.06 |
5 g |
65.63 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11404524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.14 |
25 g |
161.81 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid ist das effizienteste Reagenz für die selektive Herstellung von N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Derivaten von Hydroxy-Aminosäuren. Die Dipeptidbildung ist geringer als bei Chloroformin, Fmoc-Cl. Es wird auch bei der Synthese von Glykopeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
82911-69-1 | |
337.331 | |
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N | |
134122 | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |
C19H15NO5 | |
MFCD00010733 | |
fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide | |
(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat |
Spezifikation
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide | |
150°C to 153°C | |
MFCD00010733 | |
3569540 | |
fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide | |
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N | |
(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat | |
134122 | |
98% |
82911-69-1 | |
C19H15NO5 | |
UN3077 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 | |
337.331 | |
337.34 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H317
Giftig bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 433-520-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
- N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide