Learn More
N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10703223
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369403-08-7
MDL-Nummer MFCD02683153
InChI-Schlüssel DRBVVUBYEBFRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxy carbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, n-boc-amino-4-hydroxycyclohexyl carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, 4-hydroxy-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc 4-cis/trans-1, 1-acch 4-oh, tertbutoxycarbonylaminohydroxycyclohexanecarboxylicacid, 1-boc-amino-4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2734594
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1-[(2 -Methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminoe]cyclohexan-1 -carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC(CC1)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H21NO5
Menge 500 mg
Molekulargewicht (g/mol) 259.3
Formelmasse 259.3
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.