Learn More
N-Decyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11385587
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38051-57-9
Summenformel C12H27ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 234.883
MDL-Nummer MFCD00054168
InChI-Schlüssel ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
PubChem CID 2758020
IUPAC-Name Chlor-decyl-dimethylsilan
SMILES CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 98°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyldimethylchlorosilane
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
UN-Nummer UN1760
Flammpunkt 137°C (279°F)
Formelmasse 234.88
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.441
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.866 g/mL