Learn More
N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]aminmonohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
66.00 € - 179.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-78-9
Summenformel C7H12ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 177.69
MDL-Nummer MFCD07106798
InChI-Schlüssel OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 17290686
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10692325
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC65096CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
66.00 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10327554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC65096DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
179.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
912569-78-9
177.69
OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
17290686
CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
C7H12ClNS
MFCD07106798
n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
N-Methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
Spezifikation
N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
96.5
97%
MFCD07106798
OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
17290686
97%
912569-78-9
100.0
C7H12ClNS
n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
177.69
177.7
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis