Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
113.57 € - 1091.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 24589-78-4 |
---|---|
Summenformel | C6H12F3NOSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.25 |
MDL-Nummer | MFCD00000411 |
InChI-Schlüssel | MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm |
PubChem CID | 32510 |
ChEBI | CHEBI:85064 |
IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid |
SMILES | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10226850
|
Thermo Scientific Acros
221580050 |
5 g | Glasflasche |
113.57 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10236850
|
Thermo Scientific Acros
221580250 |
25 g | Glasflasche |
380.90 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10781394
|
Thermo Scientific
221581000 |
100 g | Glasflasche |
1091.43 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, SilylierungsreagenzChemische Identifikatoren
24589-78-4 | |
199.25 | |
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N | |
32510 | |
2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid |
C6H12F3NOSi | |
MFCD00000411 | |
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm | |
CHEBI:85064 | |
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C |
Spezifikation
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | |
96.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
130°C to 132°C | |
Echt | |
C6H12F3NOSi | |
1.3782 to 1.3802 | |
1.07 | |
Solubility in water: reacts | |
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C | |
199.25 | |
CHEBI:85064 | |
97% |
24589-78-4 | |
100.0 | |
1.0700g/mL | |
25°C | |
96% min. (GC) | |
CF3CON(CH3)Si(CH3)3 | |
MFCD00000411 | |
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm | |
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid | |
32510 | |
199.25 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 246-331-6
- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.