Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3484371 |
Formelmasse | 436.56 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |