Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15411749
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123847-85-8
Summenformel C44H32N2
Molekulargewicht (g/mol) 588.754
MDL-Nummer MFCD03093246
InChI-Schlüssel IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
IUPAC-Name N-[4-[4-(N-Naphthalen-1-ylanilin)phenyl]phenyl]-N-phenylnaphthalen-1-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Schmelzpunkt 279°C to 283°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 8022378
Formelmasse 588.75
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver