Learn More
N,N-Dibenzyl-4-Bromoanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11382269
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65145-14-4
Summenformel C20H18BrN
Molekulargewicht (g/mol) 352.28
MDL-Nummer MFCD09037473
InChI-Schlüssel RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
PubChem CID 285423
IUPAC-Name N,N-dibenzyl-4-bromoaniline
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline
Menge 1 g
Formelmasse 352.28
Reinheit (%) 95%