Learn More
N,N'-Diethylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15284644
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-74-0
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
MDL-Nummer MFCD00009033
InChI-Schlüssel CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC-Name ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine
SMILES CCNCCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Diethylethylenediamine
Dichte 0.8110g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 33°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NHCH2CH2NHC2H5
Brechungsindex 1.4326
Menge 25 g
Beilstein 04,251
Relative Dichte 0.811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.