Learn More
N,N'-Diisobutyl-1,6-Hexanediamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11450107
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16121-92-9
Summenformel C14H32N2
Molekulargewicht (g/mol) 228.424
MDL-Nummer MFCD00048339
InChI-Schlüssel LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
PubChem CID 177722
IUPAC-Name N,N'-Bis(2-Methylpropyl)hexan-1,6-diamin
SMILES CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine
Menge 25 g
Formelmasse 228.41
Reinheit (%) 97%