Learn More
N-n-Hexylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15441818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4746-32-1
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.291
MDL-Nummer MFCD00462723
InChI-Schlüssel OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
IUPAC-Name N-Hexylanilin
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-n-Hexylaniline
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.899g/mL
Siedepunkt 140°C to 145°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5230
Menge 5 g
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig