Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Product Code. 16480621
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ PETG-Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von pH-empfindlichen Materialien
ulliVerschlüsse mit Einlagen aus Polyethylenschaum sorgen für Auslaufsicherheit./liliDie Produkte werden mit USP-Injektionswasser gewaschen./liliWird in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 gehandhabt, um Produkte mit extrem geringer Partikelbildung herzustellen./liliZertifiziert und getestet auf einen Partikelgehalt von weniger als 1/3 entsprechend der zulässigen Grenzwerte gemäß USP 788, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken./liliSterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren von Behälter/Verschluss/liliEnthält zwei heißversiegelte Sterilbarrieren zum Schutz des Produkts vor dem Gebrauch./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 70
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis 70 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 18,2 lb.
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Square
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm