Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Catalog No. 16430611
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch.
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliKeine kostspieligen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte mehr/liliAus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)/liliSchrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung/liliAuslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse/liliIdeal für die Lagerung und Probenahme pharmazeutischer Wirkstoffe und größerer Mengen an Zwischenprodukten/liliAuch die perfekte Wahl für die Herstellung und Lagerung von Puffern und Kulturen sowie für die Langzeitlagerung pH-sensitiver Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliIn Schrumpffolie verpackt auf Tabletts/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.10 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, Vorbereitung, Aufbewahrung, Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Höhe (metrisch) mit Verschluss 219 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 35/Cs.
Anzahl pro Packung 5/Pk.
Menge Case of 35
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) > 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 17,5 lb.
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität Konform mit USP Klasse VI, zertifizierte Strahlungsstabilisierung (SAL 10-6)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Produkttyp Medienflasche
Breite (angloamerikanisch) 20,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,67 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 92 mm