Learn More
Neodym(III)-Hydroxid-Hydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium(III) hydroxide hydrate |
Physikalische Form | Klumpen/Pulver |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
MDL-Nummer | MFCD00049758 |
Formelmasse | 195.26 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |