Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neu-Methylenblau N Zinkchlorid Doppelsalz, rein
Catalog No. 10427780
Click to view available options
Menge:
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion (c=5mg/l; water), (c=5mg/l; water) at 0nm
Chemischer Name oder Material New Methylene Blue N, zinc chloride double salt
Summenformel 0·5 ZnCl2
MDL-Nummer MFCD00078135
Synonym Basic Blue 24, C.I. 52030
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 628 to 634nm, Molar Absorption Coefficient 40000 min., 588 to 594nm, Molar Absorption Coefficient 36000 min., 284 to 290nm, Molar Absorption Coefficient 28000 min., 242 to 248nm, Molar Absorption Coefficient 16000 min.
Formelmasse 416.04
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis Violett
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • New Methylene Blue N, zinc chloride double salt