Learn More
Nickelarsenid, 99.5 % (Metallbasis ohne Co), Co 0.1 bis 1 %
Catalog No. 11343338
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12068-61-0
Summenformel As2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 208.537
MDL-Nummer MFCD00151450
InChI-Schlüssel LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene
PubChem CID 91886304
IUPAC-Name $l^{2}-Arsenylidenarsen; Nickel
SMILES [Ni].[As]=[As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel arsenide
Physikalische Form Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Co), Co 0.1 bis 1 %
UN-Nummer UN3077
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless