Learn More
Nickelborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11382198
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-00-0
Summenformel BNi
Molekulargewicht (g/mol) 69.503
MDL-Nummer MFCD00016261
InChI-Schlüssel QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel boride nib, nickelylidyneborane, nickel boride, powder,-35 mesh trace metals basis
PubChem CID 82791
IUPAC-Name Boranylidynnickel
SMILES B#[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel boride
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 69.52
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.39 g/mL