Learn More
Nickelflocken, -325 Mesh, 0.37 Micron Dicke, typischerweise 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11351319
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel flake
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 1 kg
Reinheit (%) 99.8% (typically)
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 0.37 Micron thick
Form Flocken