Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
169.85 € - 649.23 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.593
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11315747
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043441.06
5 g
169.85 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11325747
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043441.14
25 g
649.23 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nickel(II) chloride is used in electroplating, electroforming ,electroless plating, tea and coffee plantation, dye mordant. It is also used in semiconducting metal-containing polymer synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7718-54-9
129.593
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
Cl[Ni]Cl
Cl2Ni
MFCD00011142
24385
Dichlornickel
Spezifikation
Nickel (II) chloride
Anhydrous
Gelb
(Metallbasis)
NiCl2
UN3288
It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid.
Cl[Ni]Cl
129.593
CHEBI:34887
99.99%
Hygroskopisch
1,001°C
7718-54-9
Kristallpulver
Cl2Ni
MFCD00011142
14,6505
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Dichlornickel
24385
129.6
Geruchsneutral
3.55 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H331-H334-H350-H360-H372-H341-H315-H317
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen