Learn More
Nickel(II)-format-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331349
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Für die Herstellung von Nickelkatalysatoren
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15694-70-9
Summenformel Ni(HCO2)2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00153034
Specifica
Chemischer Name oder Material Nickel(II) formate dihydrate
Schmelzpunkt 130°C to 140°C-2H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formelmasse 184.77 (148.74anhydrous)
Aussehen Green powder
Dichte 2.15
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato