Learn More
Nickelmolybdänoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.17 € - 252.26 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14177-55-0 |
---|---|
Summenformel | MoNiO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.639 |
MDL-Nummer | MFCD00016255 |
InChI-Schlüssel | NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ |
PubChem CID | 84241 |
IUPAC-Name | Dioxido(dioxo)molybdän; Nickel(2+) |
SMILES | [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11443870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089938.14 |
25 g |
55.17 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11433870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089938.22 |
100 g |
252.26 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nickel molybdenum oxide is used as catalyst in petroleum industry for the oil fraction like naptha, kerosene and diesel. It is also used extensively as a chemical intermediate for catalytic purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14177-55-0 | |
218.639 | |
NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N | |
84241 | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
MoNiO4 | |
MFCD00016255 | |
molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ | |
Dioxido(dioxo)molybdän; Nickel(2+) |
Spezifikation
Nickel molybdenum oxide | |
Pulver | |
MFCD00016255 | |
Soluble in water (4652mg/L at 20C). | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
218.639 | |
218.65 | |
Geruchsneutral |
14177-55-0 | |
MoNiO4 | |
molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ | |
NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxido(dioxo)molybdän; Nickel(2+) | |
84241 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H350-H372-H317
Kann Krebs erzeugen.
Verursacht Schäden an Organen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 238-034-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen