Learn More
Nicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.43 € - 236.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS 20260-53-1
Summenformel C6H4ClNO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
MDL-Nummer MFCD00012820
InChI-Schlüssel MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10582491
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
338410050
5 g Glasflasche
25.43 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10265381
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
338410250
25 g Glasflasche
68.04 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15119273
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
338411000
100 g Glasflasche
236.18 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
20260-53-1
178.02
MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
88438
C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
C6H4ClNO·HCl
MFCD00012820
nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
Spezifikation
Nicotinoyl chloride hydrochloride
20260-53-1
100.0
Weiß
97%
MFCD00012820
Solubility in water: decomposes
C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
178.02
178.02
Kristallpulver
97%
96.0
151.0°C to 156.0°C
Echt
C6H4ClNO·HCl
nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
88438
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 243-648-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Nicotinoyl chloride hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.