Learn More
Nitrosoniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10113860
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14635-75-7
Summenformel BF4HNO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.82
MDL-Nummer MFCD00011433
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitrosonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex F)
Strukturformel NOBF4
Merck Index 15, 6736
Formelmasse 116.81
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.185
Dichte 2.1850g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrosonium tetrafluoroborate