Learn More
Nonanophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11424933
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6008-36-2
Summenformel C15H22O
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
MDL-Nummer MFCD00048965
InChI-Schlüssel PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC-Name 1-Phenylnonan-1-on
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanophenone
Schmelzpunkt 14°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 139°C to 140°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.506
Menge 10 g
Beilstein 2047454
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 97%