Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761300.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
20% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten | |
Kugelförmig | |
Ja |
3 μm | |
110 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L1 |