Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761854.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
14% | |
3 μm | |
110 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja | |
Gehäuse L1 |
1 bis 9 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 Pyramid | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
LC/MS aufgrund niedriger Ausblutungseigenschaften | |
Kugelförmig | |
Ja |