Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
713.00 € - 943.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Octadecyl |
---|---|
Säulenformat | Analysesäule |
Quervernetzt | Octadecyl |
Flussrate | 1 ml/min |
Zur Verwendung mit | Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12418397
|
Macherey-Nagel™
760260.20 |
125 mm | 2 mm |
815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12458397
|
Macherey-Nagel™
760261.20 |
150 mm | 2 mm |
815.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12498397
|
Macherey-Nagel™
760262.20 |
250 mm | 2 mm |
943.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438407
|
Macherey-Nagel™
760263.20 |
50 mm | 2 mm |
713.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428397
|
Macherey-Nagel™
760260.30 |
125 mm | 3 mm |
826.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12468397
|
Macherey-Nagel™
760261.30 |
150 mm | 3 mm |
826.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12718732
|
Macherey-Nagel™
760264.46 |
100 mm | 4,6 mm |
887.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12448397
|
Macherey-Nagel™
760260.46 |
125 mm | 4,6 mm |
887.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12488397
|
Macherey-Nagel™
760261.46 |
150 mm | 4,6 mm |
887.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12408407
|
Macherey-Nagel™
760262.30 |
250 mm | 3 mm |
938.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468407
|
Macherey-Nagel™
760263.46 |
50 mm | 4,6 mm |
774.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12708732
|
Macherey-Nagel™
760259.46 |
75 mm | 4,6 mm |
774.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12438397
|
Macherey-Nagel™
760260.40 |
125 mm | 4 mm |
826.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448407
|
Macherey-Nagel™
760263.30 |
50 mm | 3 mm |
713.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12478397
|
Macherey-Nagel™
760261.40 |
150 mm | 4 mm |
826.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418407
|
Macherey-Nagel™
760262.40 |
250 mm | 4 mm |
938.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12458407
|
Macherey-Nagel™
760263.40 |
50 mm | 4 mm |
713.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
1 ml/min | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 9 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 Pyramide | |
14% | |
Ja | |
Edelstahl | |
Analytische HPLC |