Learn More
Macherey-Nagel™ Vorsäulen EC 4/2 Nucleodur C18 Pyramid 1.8um C18 Pyramid, 1.8 μm Länge: 4 mm,
Marke:  Macherey-Nagel™ 761915.20
Artikelnummer. 12758952
  • 158.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
14%
1,8 μm
110 Å
2 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäulen
HPLC
Yes
L1
1 bis 9
4 mm
EC Vorsäule
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Acetonitril/Wasser
Octadecyl
For Analgesics, Penicillin antibiotics, Nucleic Acid Bases
Kugelförmig