Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ ION300 OA HPLC-Vorsäulen
Marke: Macherey-Nagel™ 719537
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Schwefelsäure | |
Valco HPLC-Vorsäule | |
HPLC |
21 mm | |
HPLC-Vorsäule | |
NUCLEOGEL™ ION 300 OA | |
Schwefelsäure | |
Trennung von Zucker, Alkoholen | |
L17 |