Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 Nautilus, L=8mm,ID:4mm (VE=3St.)
Marke: Macherey-Nagel™ 721140.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
16% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
Kugelförmig | |
Ja |
2 bis 8 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ C18 Nautilus | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
HPLC | |
Ja | |
Gehäuse L60 |