Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Standard C18 CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 721602.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
15% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Yes | |
Yes |
2 bis 8 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
HPLC | |
Kugelförmig | |
Hydrophob | |
L1 |