Learn More
o-Phthalsäuredichlorid, 90 %, Rest vorwiegend Phthalsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10157753
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
MDL-Nummer MFCD00000666
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phthaloyl dichloride
Namenshinweis Remainder mainly phthalic acid
Schmelzpunkt 12.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 269.0°C to 271.0°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2O2
Strukturformel C6H4(COCl)2
Brechungsindex 1.5674 to 1.5694
Menge 500 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15, 7487
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig