Learn More
o-Tolylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15487767
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10166-09-3
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD03424714
InChI-Schlüssel FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760632
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)acetylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolylacetyl chloride
Farbe Rosa
Siedepunkt 84°C (1.5 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig