Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™
210.00 € - 1730.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 7 μm |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
Typ | Polygosil C18-Phasen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10689941
|
Macherey-Nagel™
711570.100 |
100 g |
1730.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10318441
|
Macherey-Nagel™
711570.10 |
10 g |
210.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
7 μm | |
100 Å | |
Flüssigkeitschromatographie | |
Polygosil C18-Phasen |